Imprimer
Acide chlorhydrique 0.05 M (0.05 N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35320-1L 35320-6X1L
35320-1LEA 55.7 EUR
35320-1L 35320-6X1L
Acide chlorhydrique 0.05 M (0.05 N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective