Imprimer
Acide 2,6-diméthylbenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15014.03 A15014.06 A15014.14
A15014.03EA 51.3 EUR
A15014.03 A15014.06 A15014.14
Acide 2,6-diméthylbenzoïque ≥98%
Acide 2,6-diméthylbenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 632-46-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 114-117° Beilstein Reference: 1863791 MDL No.: MFCD00002483
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 155…160 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002483
Numéro CAS: 632-46-2
EINECS: 211-177-0