Imprimer
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC309380.1000 MC309380.2500 MC309380.5000 MC309380.9010 MC309380.5010
PRLSMC309380.1000EA 0 EUR
PRLSMC309380.1000 PRLSMC309380.2500 PRLSMC309380.5000 PRLSMC309380.9010 PRLSMC309380.5010
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II