Imprimer
Chlorure de 2-chloroéthylammonium, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20265.0100 8.20265.0250
8.20265.0100EA 34.3 EUR
8.20265.0100 8.20265.0250
Chlorure de 2-chloroéthylammonium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 2-chloroéthylammonium
Formule: C₂H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012887
Numéro CAS: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5666 g/l (20 °C)
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 115.99 g/mol
Bulk Density 750 - 850 kg/m3
pH 2 - 3 (5666 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
Hill Formula C2H7Cl2N
Chemical Formula ClCH2CH2NH2 * HCl