Imprimer
Ethanolamine chlorhydrate
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20063.0100 8.20063.0500
8.20063.0100EA 33.1 EUR
8.20063.0100 8.20063.0500
Ethanolamine chlorhydrate
Ethanolamine chlorhydrate
Formule: C₂H₈ClNO
Numéro MDL: MFCD00012892
Numéro CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
Molar Mass 97.54 g/mol