Imprimer
Peroxyde d'hydrogene-urée, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18356.0100 8.18356.0500 8.18356.9010 8.18356.5000 8.18356.9025
8.18356.0100EA 36.6 EUR
8.18356.0100 8.18356.0500 8.18356.9010 8.18356.5000 8.18356.9025
Peroxyde d'hydrogene-urée, Sigma-Aldrich®
Peroxyde d'hydrogene-urée
Formule: CH₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013119
Numéro CAS: 124-43-6
EINECS: 204-701-4
UN: 1511
ADR: 5.1 (8),III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 85 °C (decomposition)
Molar Mass 94.07 g/mol
pH 6.3 (H2O, 20 °C)