Imprimer
Paraldéhyde
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18255.0100 8.18255.1000 8.18255.9200 8.18255.9250
8.18255.0100EA 27.2 EUR
8.18255.0100 8.18255.1000 8.18255.9200 8.18255.9250
Paraldéhyde
Paraldéhyde
Formule: C₆H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036208
Numéro CAS: 123-63-7
EINECS: 204-639-8
UN: 1264
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 120 g/l (13 °C)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 132.15 g/mol
Boiling Point 124 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C)
Explosion Limit 1.3 - 17.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C