Imprimer
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% dans le methanol, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01816.0100 8.01816.0250 8.01816.9010 8.01816.9170
8.01816.0100EA 33.1 EUR
8.01816.0100 8.01816.0250 8.01816.9010 8.01816.9170
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% dans le methanol, Sigma-Aldrich®
Benzyltriméthylammonium hydroxyde
Formule: C₁₀H₁₇NO
Poids moléculaire: 167.25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 127 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 5.1 - 44 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 455 °C
Synonyms Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B