Imprimer
Triphénylène-D12 (98% D)
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
CILDLM-601-0.1 CIL-DLM-601-1
PROOCILDLM-601-0.1EA 826 EUR
PROOCILDLM-601-0.1 PROOCIL-DLM-601-1
Triphénylène-D12 (98% D)
Triphénylène-D12
Formule: C₁₈D₁₂
Numéro CAS: 17777-56-9
UN: 3077
ADR: 9,III