Imprimer
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 99%, ChiPros®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
L19121.03 L19121.06 L19121.14
L19121.03EA 66.7 EUR
L19121.03 L19121.06 L19121.14
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Purity: 99% CAS No.: 66399-30-2 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -30° Boiling Point: 76°/22mm Beilstein Reference: 6791614 Optical Rotation: -33° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03092999
Formule: C₈H₁₀FN
Poids moléculaire: 139.17 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (22 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.030
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092999
Numéro CAS: 66399-30-2
UN: 2735
ADR: 8 III