Imprimer
Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
L17456.03 L17456.06
L17456.03EA 33.2 EUR
L17456.03 L17456.06
Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique ≥98%
Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique
Purity: 98+% CAS No.: 168618-42-6 Molecular Formula: C7H9BO2S Formula Weight: 168.02 Melting Point: ca 160° Beilstein Reference: 8309529
Formule: C₇H₉BO₂S
Poids moléculaire: 168.02 g/mol
Point de fusion: ∼ 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318165
Numéro CAS: 168618-42-6