Imprimer
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-amine, (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
L16324.06 L16324.14 L16324.03
L16324.06EA 114 EUR
L16324.06 L16324.14 L16324.03
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 82796-69-8 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5335 Melting Point: 5° Boiling Point: 66°/0.38mm Optical Rotation: -27° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671656
Formule: C₉H₁₃NO
Poids moléculaire: 151.21 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (0.38 mmHg)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1.023
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671656
Numéro CAS: 82796-69-8
UN: 2735
ADR: 8 III