Imprimer
(R)-(+)-α-Éthylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
L16319.06 L16319.14 L16319.03
L16319.06EA 77.3 EUR
L16319.06 L16319.14 L16319.03
(R)-(+)-α-Éthylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-α-Éthylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 3082-64-2 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.5200 Odour: Amine-like Melting Point: -69° Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 3029904 Optical Rotation: +20° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00083057
Formule: C₉H₁₃N
Poids moléculaire: 135.21 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0.930
Point éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083057
Numéro CAS: 3082-64-2
UN: 2735
ADR: 8 III