3-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Formylthiophene-2-boronic acid, (3-Formylthiophen-2-yl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17303-83-2
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 4387740
MDL No.: MFCD01075679
Formule:
C₅H₅BO₃S Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD01075679 Numéro CAS: 17303-83-2 |