2-Formyl-3-thiopheneboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4347-31-3
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 4393584
MDL No.: MFCD01075678
Formule:
C₅H₅BO₃S Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD01075678 Numéro CAS: 4347-31-3 |