trans,trans-Farnesol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 106-28-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 137°/3mm
Beilstein Reference: 1723039
Merck Reference: 14,3937
MDL No.: MFCD00002918
Formule:
C₁₅H₂₆O Poids moléculaire: 222.37 g/mol Point d'ébullition: 137 °C (3 mmHg) Densité: 0.886 Point éclair: 96 °C (204 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002918 Numéro CAS: 106-28-5 EINECS: 225-004-1 |