Ethanolamine chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2002-24-6
Molecular Formula: HOCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 97.55
Melting Point: 83-86°
Beilstein Reference: 3542892
Merck Reference: 14,3727
MDL No.: MFCD00012892
Formule:
C₂H₈ClNO Point de fusion: 83…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012892 Numéro CAS: 2002-24-6 EINECS: 217-900-6 Indice Merck: 14,3727 |