Imprimer
N-Acetyl-L-proline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L14300.03 L14300.06
L14300.03EA 52.1 EUR
L14300.03 L14300.06
N-Acetyl-L-proline 99%
N-Acetyl-L-proline
Purity: 99% CAS No.: 68-95-1 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 83200 Optical Rotation: -116° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00020837
Formule: C₇H₁₁NO₃
Point de fusion: 117…118 °C
Numéro MDL: MFCD00020837
Numéro CAS: 68-95-1
EINECS: 200-698-9