Imprimer
Peroxyde d'hydrogene-urée ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L13940.14 L13940.22 L13940.36
L13940.14EA 29.5 EUR
L13940.14 L13940.22 L13940.36
Peroxyde d'hydrogene-urée ≥97%
Peroxyde d'hydrogene-urée
Purity: 97% CAS No.: 124-43-6 Molecular Formula: CH4N2O.H2O2 Formula Weight: 94.07 Odour: Odourless Melting Point: ca 90° dec. Beilstein Reference: 3680414 Merck Reference: 14,1782 UN No.: 1511 MDL No.: MFCD00013119
Formule: CH₆N₂O₃
Point de fusion: ∼ 90 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013119
Numéro CAS: 124-43-6
EINECS: 204-701-4
UN: 1511
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,1782