Nitrite de isopentyle (mélange d'isomères) 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isoamyl nitrite
Stabilisation:
stabilisé avec sodium carbonate 0,2% (anhy)
Stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 110-46-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2ONO
Formula Weight: 117.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Sweet
Boiling Point: 95-100°
Beilstein Reference: 969510
Merck Reference: 14,5123
UN No.: 1113
MDL No.: MFCD00002057
Formule:
C₅H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 95…100 °C Densité: 0,875 Point éclair: –20 °C (–4 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002057 Numéro CAS: 110-46-3 EINECS: 203-770-8 UN: 1113 ADR: 3,II Indice Merck: 14,5123 |