Imprimer
1-(4-Bromophenyl)ethylamine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
L11848.06 L11848.03
L11848.06EA 68.6 EUR
L11848.06 L11848.03
1-(4-Bromophenyl)ethylamine 96%
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Purity: 96% CAS No.: 24358-62-1 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Odour: Amine-like Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412318 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00025548
Formule: C₈H₁₀BrN
Poids moléculaire: 200.08 g/mol
Point d'ébullition: 140…145 °C (30 mmHg)
Densité: 1.397
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025548
Numéro CAS: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
ADR: 8 III