Imprimer
1-Propyl-2-thiourée ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(n-Propyl)thiourea, 1-Propylthiourea
L10149.03 L10149.06
L10149.03EA 62.4 EUR
L10149.03 L10149.06
1-Propyl-2-thiourée ≥98%
1-Propyl-2-thiourée
Purity: 98% CAS No.: 927-67-3 Molecular Formula: C4H10N2S Formula Weight: 118.20 Odour: Odourless Melting Point: 109-112° Beilstein Reference: 1743064 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041195
Formule: C₄H₁₀N₂S
Poids moléculaire: 118.2 g/mol
Point de fusion: 109…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041195
Numéro CAS: 927-67-3
EINECS: 213-158-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III