Imprimer
1-Butyl-2-thiourée ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Butylthiourea
L09654.09 L09654.04
L09654.09EA 327 EUR
L09654.09 L09654.04
1-Butyl-2-thiourée ≥98%
1-Butyl-2-thiourée
Purity: 98% CAS No.: 1516-32-1 Molecular Formula: C5H12N2S Formula Weight: 132.23 Odour: Odourless Melting Point: 76-79° Beilstein Reference: 1744779 MDL No.: MFCD00022173
Formule: C₅H₁₂N₂S
Poids moléculaire: 132.23 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022173
Numéro CAS: 1516-32-1
EINECS: 216-165-9