Imprimer
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
L08826.03 L08826.06
L08826.03EA 66 EUR
L08826.03 L08826.06
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥98%
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Purity: 98+% CAS No.: 37784-17-1 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 133-135° Beilstein Reference: 479316 Optical Rotation: +61° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00063226
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 215.25 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Numéro MDL: MFCD00063226
Numéro CAS: 37784-17-1