Imprimer
ε-Caprolactame ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
L06999.22 L06999.36 L06999.0E
L06999.22EA 29.1 EUR
L06999.22 L06999.36 L06999.0E
ε-Caprolactame ≥99%
ε-Caprolactame
Purity: 99% CAS No.: 105-60-2 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 152°(305°F) pH: 7-8.5 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 106934 Merck Reference: 14,1761 MDL No.: MFCD00006936
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 68…72 °C
Densité: 1,01
Point éclair: 152 °C (305 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006936
Numéro CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Indice Merck: 14,1761