Imprimer
Allyltriéthoxysilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L04297.06 L04297.14
L04297.06EA 53 EUR
L04297.06 L04297.14
Allyltriéthoxysilane ≥97%
Allyltriéthoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 2550-04-1 Molecular Formula: C9H20O3Si Formula Weight: 204.34 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.4070 Boiling Point: 176-177° Beilstein Reference: 1772306 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009064
Formule: C₉H₂₀O₃Si
Point d'ébullition: 176…177 °C
Densité: 0,953
Point éclair: 21 °C (69 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009064
Numéro CAS: 2550-04-1
EINECS: 219-843-2
ADR: 3,II