Imprimer
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methylthiophene-2-boronic acid, (3-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
H53201.MD H53201.03
H53201.MDEA 83.2 EUR
H53201.MD H53201.03
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 177735-09-0 Molecular Formula: C5H7BO2S Formula Weight: 142.01 Melting Point: 192-196° MDL No.: MFCD00236049
Formule: C₅H₇BO₂S
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236049
Numéro CAS: 177735-09-0