Imprimer
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
H29289.06 H29289.03
H29289.06EA 337 EUR
H29289.06 H29289.03
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 4347-33-5 Molecular Formula: C5H5BO3S Formula Weight: 155.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 124° dec. MDL No.: MFCD02093666
Formule: C₅H₅BO₃S
Point de fusion: ∼ 124 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD02093666
Numéro CAS: 4347-33-5