Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 98546-51-1
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 208-212°
Beilstein Reference: 3247219
Formule:
C₇H₉BO₂S Point de fusion: ∼ 208…212 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00093410 Numéro CAS: 98546-51-1 |