Imprimer
3,3-Diphénylpropylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3-Diphenylpropan-1-amine
B22953.14 B22953.22
B22953.14EA 107 EUR
B22953.14 B22953.22
3,3-Diphénylpropylamine 97%
3,3-Diphénylpropylamine
Purity: 97% CAS No.: 5586-73-2 Molecular Formula: (C6H5)2CHCH2CH2NH2 Formula Weight: 211.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5830 Melting Point: 24-29° Boiling Point: 166°/2mm Beilstein Reference: 1958595 MDL No.: MFCD00008202
Formule: C₁₅H₁₇N
Point d'ébullition: 166 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 24…29 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008202
Numéro CAS: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3