Imprimer
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
B22835.03 B22835.06 B22835.14
B22835.03EA 43.5 EUR
B22835.03 B22835.06 B22835.14
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 98437-23-1 Molecular Formula: C8H7BO2S Formula Weight: 178.02 Melting Point: ca 255° Beilstein Reference: 1637924
Formule: C₈H₇BO₂S
Point de fusion: ∼ 255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075674
Numéro CAS: 98437-23-1