β-Chloro-4'-fluoropropiophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 347-93-3
Molecular Formula: C9H8ClFO
Formula Weight: 186.61
Melting Point: 46-49°
Boiling Point: 100-103°/3mm
MDL No.: MFCD00000991
Formule:
C₉H₈ClFO Point d'ébullition: 100…103 °C (3 mmHg) Point de fusion: 46…49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000991 Numéro CAS: 347-93-3 EINECS: 206-475-2 |