(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
Purity: 98%
CAS No.: 71989-31-6
Molecular Formula: C20H19NO4
Formula Weight: 337.38
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 3596735
Optical Rotation: -40° (c=1 in ethyl acetate)
MDL No.: MFCD00037122
Formule:
C₂₀H₁₉NO₄ Poids moléculaire: 337.38 g/mol Point de fusion: 113…117 °C |
Numéro MDL:
MFCD00037122 Numéro CAS: 71989-31-6 EINECS: 276-259-0 |