Imprimer
4-Morpholinoaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(4-Morpholinyl)aniline
B20292.06 B20292.14
B20292.06EA 50.7 EUR
B20292.06 B20292.14
4-Morpholinoaniline ≥98%
4-Morpholinoaniline
Purity: 98+% CAS No.: 2524-67-6 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 129-133° Beilstein Reference: 150957 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006169
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006169
Numéro CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III