Imprimer
N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
A19802.0B A19802.22 A19802.30
A19802.0BEA 213 EUR
A19802.0B A19802.22 A19802.30
N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% (p/p) en solution aqueuse
N-Oxyde de N-méthylmorpholine
CAS No.: 7529-22-8 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 1.140 Refractive Index: 1.4220 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -20° Boiling Point: 118-119° MDL No.: MFCD00005947
Formule: C₅H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.140
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005947
Numéro CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8