Imprimer
Farnesol (mélange d'isomères) 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
A19316.06 A19316.14 A19316.22
A19316.06EA 26.6 EUR
A19316.06 A19316.14 A19316.22
Farnesol (mélange d'isomères) 96%
Farnesol (mélange d'isomères)
Purity: 96% CAS No.: 4602-84-0 Molecular Formula: C15H26O Formula Weight: 222.37 Flash Point: 146°(295°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Pleasant Boiling Point: 159-160°/10mm Beilstein Reference: 1763926 Merck Reference: 14,3937 MDL No.: MFCD00002918
Formule: C₁₅H₂₆O
Poids moléculaire: 222.37 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C (10 mmHg)
Densité: 0.887
Point éclair: 146 °C (295 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002918
Numéro CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1