Imprimer
Acide 5-méthyl-2-thenoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A17737.06 A17737.14
A17737.06EA 59.8 EUR
A17737.06 A17737.14
Acide 5-méthyl-2-thenoïque ≥98%
Acide 5-méthyl-2-thenoïque
Purity: 98+% CAS No.: 1918-79-2 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 113857
Formule: C₆H₆O₂S
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005439
Numéro CAS: 1918-79-2
EINECS: 217-640-3