Imprimer
Cyclooctanone-oxime ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16672.09 A16672.18
A16672.09EA 69.8 EUR
A16672.09 A16672.18
Cyclooctanone-oxime ≥98%
Cyclooctanone-oxime
Purity: 98+% CAS No.: 1074-51-7 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.22 Melting Point: 36-37° Boiling Point: 128-129°/14mm MDL No.: MFCD00191967
Formule: C₈H₁₅NO
Point d'ébullition: 128…129 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 36…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191967
Numéro CAS: 1074-51-7