Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% (p/p) dans le methanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
CAS No.: 100-85-6
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 65°
Beilstein Reference: 3917256
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008281
Formule:
C₁₀H₁₇NO Poids moléculaire: 167.25 Point d'ébullition: 65 °C Densité: 0.920 Point éclair: 15 °C (59 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008281 Numéro CAS: 100-85-6 EINECS: 202-895-5 UN: 2924 ADR: 3 II |