Chlorure de 2-chloroéthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 870-24-6
Molecular Formula: ClCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 115.99
Odour: Odourless
pH: 2-3
Melting Point: 143-148°
Beilstein Reference: 3590304
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012887
Formule:
C₂H₇Cl₂N Point de fusion: 143…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012887 Numéro CAS: 870-24-6 EINECS: 212-793-2 UN: 3261 ADR: 8,III |