Imprimer
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
A14165.06 A14165.14
A14165.06EA 82.3 EUR
A14165.06 A14165.14
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole ≥99%
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Purity: 99% CAS No.: 10199-89-0 Molecular Formula: C6H2ClN3O3 Formula Weight: 199.56 Melting Point: 96-100° Beilstein Reference: 614212
Formule: C₆H₂ClN₃O₃
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005808
Numéro CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4