Imprimer
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
A13744.06 A13744.14
A13744.06EA 37.9 EUR
A13744.06 A13744.14
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥99%
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Purity: 99% CAS No.: 15761-39-4 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 15828 Optical Rotation: -61° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00037324
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 215.25 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Numéro MDL: MFCD00037324
Numéro CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3