4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 18791-75-8
Molecular Formula: C5H3BrOS
Formula Weight: 191.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₅H₃BrOS Point d'ébullition: 114…115 °C (11 mmHg) Point de fusion: 44…48 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00005431 Numéro CAS: 18791-75-8 EINECS: 242-577-3 |