Imprimer
4-(Diméthylamino)benzonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Dimethylamino) benzonitrile
A13117.06 A13117.14
A13117.06EA 44.8 EUR
A13117.06 A13117.14
4-(Diméthylamino)benzonitrile 98%
4-(Diméthylamino)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1197-19-9 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 317-319° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001815
Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146.19 g/mol
Point d'ébullition: 317…319 °C
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001815
Numéro CAS: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III