tert-Butylchlorodiphénylsilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 58479-61-1
Molecular Formula: C16H19ClSi
Formula Weight: 274.87
Flash Point: 112°(233°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.072
Refractive Index: 1.5680
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Boiling Point: 90-92°/0.01mm
Beilstein Reference: 644023
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000497
Formule:
C₁₆H₁₉ClSi Point d'ébullition: 90…92 °C (0,01 mmHg) Densité: 1,072 Point éclair: 112 °C (233 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000497 Numéro CAS: 58479-61-1 EINECS: 261-282-0 UN: 2987 ADR: 8,II |