Imprimer
Dichloro(diphényl)silane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
A12051.36 A12051.22
A12051.36EA 190 EUR
A12051.36 A12051.22
Dichloro(diphényl)silane ≥97%
Dichloro(diphényl)silane
Purity: 97% CAS No.: 80-10-4 Molecular Formula: C12H10Cl2Si Formula Weight: 253.20 Flash Point: 157°(314°F) Refractive Index: 1.5790 Odour: Pungent Melting Point: -22° Boiling Point: 303-304° Beilstein Reference: 609882 UN No.: 1769 MDL No.: MFCD00000489
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Point d'ébullition: 303…304 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,208
Point éclair: 157 °C (314 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000489
Numéro CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II