Imprimer
Décafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
45477.18 45477.30
45477.18EA 102 EUR
45477.18 45477.30
Décafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane tech. 90%, grade Technique
Décafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane
Purity: 90% CAS No.: 335-27-3 Molecular Formula: C8F16 Formula Weight: 400.06 Physical Form: Liquid Density: 1.828 Melting Point: -55° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 2064147 MDL No.: MFCD00001469
Formule: C₈F₁₆
Poids moléculaire: 400.06 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.828
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001469
Numéro CAS: 335-27-3
EINECS: 206-386-9