Imprimer
N-Phényl-p-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methyldiphenylamine
44560.09 44560.18
44560.09EA 74.3 EUR
44560.09 44560.18
N-Phényl-p-toluidine ≥98%
N-Phényl-p-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 620-84-8 Molecular Formula: C13H13N Formula Weight: 183.25 Flash Point: 155°(311°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 85-86° Boiling Point: 334° MDL No.: MFCD00092921
Formule: C₁₃H₁₃N
Point d'ébullition: 334 °C
Point de fusion: 85…86 °C
Point éclair: 155 °C (311 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092921
Numéro CAS: 620-84-8
EINECS: 210-655-6