Imprimer
α-Bromodésoxybenzoine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
403170250 403170050
ACRO403170250EA 368 EUR
ACRO403170250 ACRO403170050
α-Bromodésoxybenzoine 97%
α-Bromodésoxybenzoine
Formule: C₁₄H₁₁BrO
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000136
Numéro CAS: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %