Imprimer
(R)-(+)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 97%, 98% ee
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
370650010 370650050 370650250
ACRO370650010EA 47.7 EUR
ACRO370650010 ACRO370650050 ACRO370650250
(R)-(+)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 97%, 98% ee
(R)-(+)-4-Chloro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Poids moléculaire: 155.63 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (760 mmHg)
Densité: 1.115 g/cm³
Point éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671639
Numéro CAS: 27298-99-3
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat)